Learn More
1,4-Bis(feniletilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413927 1 g 1 g
15423927 5 g 5 g
15433927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30395.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1849-27-0 | C22H14 | 278.354 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1849-27-0
Fórmula molecular C22H14
Peso molecular (g/mol) 278.354
Número MDL MFCD00160829
Clave InChI FPVSTPLZJLYNMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis 2-phenylethynyl benzene, benzene,1,4-bis 2-phenylethynyl, p-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis phenylethynyl benzene #, 1,4-bis 2-phenyl-ethynyl-benzene
PubChem CID 624226
Nombre IUPAC 1,4-bis(2-feniletilo)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.36
Porcentaje de pureza 97%