Learn More
1,4-Bis(benzhidril)piperazina, TRC
Código de producto. 17931005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931005 1 g 1 g
17914695 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4085001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216581-01-0
Fórmula molecular C30 H30 N2
Peso molecular (g/mol) 418.57
Sinónimo Piperazine, 1,4-bis(diphenylmethyl)-, 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine, 1,4-Bisbenzhydrylpiperazine, 1,4-Bis(benzhydryl)piperazine
Nombre IUPAC 1,4-dibenzhidrilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H30N2/c1-5-13-25(14-6-1)29(26-15-7-2-8-16-26)31-21-23-32(24-22-31)30(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,29-30H,21-24H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.2409