Learn More
Diclorhidrato de 1,4-bis[alfa-(4-clorofenil)bencil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468606 250 mg 250 miligramos
15448606 1 g 1 g
15458606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63961.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 346451-15-8 | C30H30Cl4N2 | 560.384 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 346451-15-8
Fórmula molecular C30H30Cl4N2
Peso molecular (g/mol) 560.384
Número MDL MFCD03844641
Clave InChI DLEQNCKNBPYHEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine dihydrochloride, cetirizine impurity d, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl-piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine;dihydrochloride
PubChem CID 24720891
Nombre IUPAC 1,4-bis[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina; diclorhidrato
SMILES C1CN(CCN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl)C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C=C5)Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis[alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido