Learn More
1,4-Bis[(4-clorofenil)fenilmetilpiperazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134532 5 g 5 g
30006209 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4190605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856841-95-7
Fórmula molecular C30H30Cl4N2
Peso molecular (g/mol) 560.38
Sinónimo USP Cetirizine Dimer Dihydrochloride, Cetririzine EP Impurity D Dihydrochloride;
Nombre IUPAC 1,4-bis[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina; diclorhidrato
SMILES CC1=CC=C(C(C2CCC(C(C3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)C5=CC=CC=C5)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Dihydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H28Cl2N2.2ClH/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26;;/h1-18,29-30H,19-22H2;2*1H