Learn More
1,4-Bis(2-metilestiril)benceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11475643 5 g 5 g
11485643 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11475643
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13534.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13280-61-0 | C24H22 | 310.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13280-61-0
Fórmula molecular C24H22
Peso molecular (g/mol) 310.44
Número MDL MFCD00008529
Clave InChI QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Sinónimo 1,4-bis 2-methylstyryl benzene, bis-msb, p-bis o-methylstyryl benzene, benzene, 1,4-bis 2-2-methylphenyl ethenyl, 1,4-di 2-methylstyryl benzene, 1,4-bis 2-methylstyryl benzene bis-msb, benzene, p-bis o-methylstyryl, 1,4-di-2-methylstyryl benzene, 2-menthylstyrene, 1-methyl-2-2-4-2-2-methylphenyl ethenyl phenyl ethenyl benzene
PubChem CID 5378735
Nombre IUPAC 1,4-Bis[(E)-2-(2-metilfenil)etenil]benceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Punto de fusión 179°C to 184°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2375845
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.44
Porcentaje de pureza 99%