Learn More
1,3-Dimetilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173191 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10173191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346900010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethylnaphthalene
Nombre de nota 96%
CAS 575-41-7
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C
Color Amarillo
Densidad 0.9820g/mL
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H12
Fórmula lineal C10H6(CH3)2
Índice de refracción 1.6080 to 1.61
Número MDL MFCD00004036
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.982
Sinónimo naphthalene, 1,3-dimethyl, 1,3-dmn, 1,3-dimethyl-naphthalene, acmc-1ajsv, 1,3-dimethyl naphthalene, naphthalene,1,3-dimethyl, 4-05-00-01708 beilstein handbook reference, 1,3-dimethylnaphthalene
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water (20°C)
Clave InChI QHJMFSMPSZREIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C2C=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC 1,3-dimetilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 156.23
PubChem CID 11327
ChEBI CHEBI:48614
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido