Learn More
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
100 GR
50 GR
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225750 1 g Frasco de vidrio 1 g
10397490 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10078001 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10363712 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10308243 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10225750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    29.65€ / 1 g
    Ahorro 3.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25952-53-8
Fórmula molecular C8H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 191.70
Número MDL MFCD00012503
Clave InChI FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
Nombre IUPAC 3-(etiliminometilidenamino)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 116.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Cantidad 1 g
Fieser 12,199
Índice Merck 15, 3555
Información de solubilidad Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.71
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.