Learn More
1-(3-Dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446037 5 g 5 g
11456037 25 g 25 g
11466037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25057.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.64€
    68.65€ / 5 g
    Ahorro 14.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida se utiliza como agente activador carboxilo, que activa grupos fosfato en mono y diésteres de fósforo. Se utiliza en la síntesis de péptidos, 3′-amino-3′-deoxiadenosina-5′-di y trifosfatos, y en la preparación de anticuerpos como inmunoconjugados. Desempeña un papel vital para la inmovilización de biomoléculas grandes en asociación con N-hidroxisuccinimida. También se utiliza en la acilación de fosforanos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1892-57-5
Fórmula molecular C8H17N3
Peso molecular (g/mol) 155.245
Número MDL MFCD00044916
Clave InChI LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
Nombre IUPAC 3-(etiliminometilidenamino)-N,N-dimetilpropan-1-amina
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Densidad 0.885
Punto de ebullición 66°C to 68°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Índice de refracción 1.461
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 507429
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide