Learn More
1,3-Dimetiladamantán, TRC
Código de producto. 30004918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004918 1 g 1 g
30004899 10 g 10 g
30007075 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4607781G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-79-4
Fórmula molecular C12 H20
Peso molecular (g/mol) 164.29
Sinónimo 1,3-Dimethyladamantane, Memantine Related Compound A (USP), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3-dimethyl-, Adamantane, 1,3-dimethyl- (6CI,8CI), 1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5-Dimethyladamantane
Nombre IUPAC 1,3-Dimetiladamantano
SMILES CC12CC3CC(CC(C)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyladamantane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1565