Learn More
1,3-Dimetiladamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434227 5 g 5 g
11424227 1 g 1 g
11444227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19684.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 702-79-4 | C12H20 | 164.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-79-4
Fórmula molecular C12H20
Peso molecular (g/mol) 164.29
Número MDL MFCD00074755
Clave InChI CWNOIUTVJRWADX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adamantane, 1,3-dimethyl, 1-3-dimethyladamantane, 1,3-dimethyl adamantane, unii-96g4od5z59, 1,3-dimethyltricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3-dimethyltricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 1,3-dimethyl, 1r,3r,5r,7r-1,3-dimethyladamantane, memantine intermediate
PubChem CID 12800
ChEBI CHEBI:47900
Nombre IUPAC 1,3-Dimetiladamantano
SMILES CC12CC3CC(C1)CC(C)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyladamantane
Densidad 0.902
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.29
Porcentaje de pureza 98%