Learn More
1,3-Dimetil-5-morfolino-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10059161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10059161 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10059161 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19204DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 26990-69-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H15N3O2
Número MDL MFCD02681945
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1,3-dimethyl-5-4-morpholinyl
Clave InChI LWYDVSXDKNQUNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)N2CCOCC2)C
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-5-morfolin-4-ilpirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 209.249
PubChem CID 2776494
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 97%