Learn More
1,3-Dimetil-5-morfolino-1H-pirazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10177352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10177352 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10177352 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19214DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
CAS 568577-87-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H16N4O
Número MDL MFCD04115380
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazol-4-amine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3-dimethyl-5-morpholino-4-yl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-ylamine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazol-4-amine
Clave InChI LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1N)N2CCOCC2)C
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-5-morfolin-4-ilpirazol-4-amina
Peso molecular (g/mol) 196.254
PubChem CID 2795380
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%