Learn More
1,3-Difluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466987 250 g 250 g
11446987 10 g 10 g
11456987 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14387.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el estudio de matriz de fluorescencia inducida por láser de catión radical de 1,3-difluorobenceno. También se utiliza la síntesis de 1,2,3-triazol que contiene análogos de fluconazol.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 1,1 g/L.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-18-9
Fórmula molecular C6H4F2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00000327
Clave InChI UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
Nombre IUPAC 1,3-difluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Difluorobenzene
Punto de fusión -59°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.438
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1904537
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza 99%