Código de producto. 10336180
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10336180
10 mL
Frasco de vidrio
10 ml
10182950
25 mL
Frasco de vidrio
25 ml
10197663
100 mL
Frasco de vidrio
100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10336180
Proveedor
Thermo Scientific
N.º de proveedor
114600100
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026Inicie sesión para ver el stock
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
372-18-9
Fórmula molecular
C6H4F2
Peso molecular (g/mol)
114.10
Número MDL
MFCD00000327
Clave InChI
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID
9741
ChEBI
CHEBI:38584
Nombre IUPAC
1,3-difluorobenceno
SMILES
FC1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
1, 3-Difluorobenzene
% mín. CAS
99.0
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
-59°C
Color
De incoloro a amarillo
Densidad
1.1500g/mL
Punto de ebullición
83°C
Temperatura de inflamación
2°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99+%
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
C6 H4 F2
Índice de refracción
1.4370 to 1.439
Cantidad
10 mL
Beilstein
05, I, 108
Gravedad específica
1.15
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,dmf,,2-propanol and methylene chloride
Formula Weight (peso de la fórmula)
114.09
Porcentaje de pureza
99+%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .