Learn More
1,3-Dietilbenceno, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11365627
1,3-Dietilbenceno, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365627
10 mL
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Código de producto. 11365627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043369.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-93-5 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,3-Diethylbenzene is used as an intermediate and solvent. It is also used in the preparation of divinyl benzene. Further, it is used in powderless etching.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-93-5
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00009260
Clave InChI AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-diethylbenzene, benzene, 1,3-diethyl, benzene, m-diethyl, m-ethylethylbenzene, unii-zm2x7i1g8y, zm2x7i1g8y, ethylated benzene, benzene, ethylated, meta-diethylbenzene, polyethylated benzene
PubChem CID 8864
Nombre IUPAC 1,3-dietilbenceno
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diethylbenzene
Densidad 0.86
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 mL
Número UN UN2049
Información de solubilidad Miscible with ethanol,benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and acetone. Immiscible with water and diethylbenzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ22H084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043369.AB,043369.S0
Número de loteD09M21 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043369.AB,043369.S0
Número de loteE16Q28 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043369.AB,043369.S0
Número de loteD30W018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043369.AB,043369.S0
Número de loteS25G060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number043369.AB,043369.S0
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,3-Dietilbenceno, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals >