Learn More
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
en la oferta
| CAS | 286014-38-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H25BF4N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 320.18 |
| Número MDL | MFCD04973310 |
| Clave InChI | CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt |
| PubChem CID | 16218169 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15447677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36633.03 |
1g |
en la oferta
1 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
|
15457677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36633.06 |
5g |
en la oferta
5 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 286014-38-8 | |
| 320.18 | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 16218169 | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| C15H25BF4N2 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
Especificaciones
| 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate | |
| C15H25BF4N2 | |
| Moisture sensitive | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide | |
| 16218169 | |
| 97% |
| 286014-38-8 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 | |
| 320.18 | |
| 320.18 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : NONE
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen