Learn More
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar H36633.03
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447677
  • en la oferta / 1 g
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
286014-38-8
320.18
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
16218169
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
C15H25BF4N2
MFCD04973310
1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
Especificaciones
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
C15H25BF4N2
1g
1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
320.18
320.18
286014-38-8
MFCD04973310
Moisture sensitive
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
16218169
97%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos