Learn More
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%
Código de producto. 15457677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457677 5 g 5 g
15447677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36633.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 286014-38-8 | C15H25BF4N2 | 320.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286014-38-8
Fórmula molecular C15H25BF4N2
Peso molecular (g/mol) 320.18
Número MDL MFCD04973310
Clave InChI CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
PubChem CID 16218169
Nombre IUPAC 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Punto de fusión 173°C to 177°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder