Learn More
1,3-Dicloro-4-fluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479086 50 g 50 g
11469086 10 g 10 g
11489086 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17953.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435-48-9
Fórmula molecular C6H3Cl2F
Peso molecular (g/mol) 164.988
Número MDL MFCD00000580
Clave InChI BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 2,4-dichlorofluorobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-fluoro, dcfb, benzene,2,4-dichloro-1-fluoro, 2,4-dichloro-1-fluoro-benzene, pubchem2312, acmc-209cqu, 2,4-dichlorofluobenzene, 1,3-dichlorofluorobenzene
PubChem CID 123112
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
Punto de fusión -23°C
Densidad 1.409
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 2500791
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza 99%