Learn More
1,3-Dicloro-2-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11417094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417094 5 g 5 g
11434060 1 g 1 g
11427094 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21526.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2268-05-5
Número MDL MFCD00010307
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 168°C to 169°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Fórmula molecular C6H3Cl2F
Cantidad 5 g
Beilstein 1862513
Sinónimo 2,6-dichlorofluorobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,6-dichloro-1-fluorobenzene, 2,6-dichloro fluoro benzene, benzene,1,3-dichloro-2-fluoro, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro, pubchem2311, 2,6-dichlorfluorbenzol, acmc-2097ae, 2,6-dichloro fluorobenzene
Clave InChI JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)Cl
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 164.99
PubChem CID 137520
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza 98%