Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10001991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10001991 5 g Glass bottle 5 g
10409052 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1559-87-1
Fórmula molecular C6Br2F4
Peso molecular (g/mol) 307.87
Número MDL MFCD00031533
Clave InChI UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenceno
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromotetrafluorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.87
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.