Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibromotetrafluorobenzene |
| Densidad | 2.18 |
| Punto de ebullición | 85°C to 88°C (18 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 92°C (198°F) |
| Índice de refracción | 1.516 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.87 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |