Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453637 5 g 5 g
11443637 1 g 1 g
11463637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17392.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1559-87-1
Fórmula molecular C6Br2F4
Peso molecular (g/mol) 307.87
Número MDL MFCD00031533
Clave InChI UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenceno
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Densidad 2.18
Punto de ebullición 85°C to 88°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.87
Porcentaje de pureza ≥98%