Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497377 25 g 25 g
11487377 5 g 5 g
11407387 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15078.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435-51-4
Fórmula molecular C6H3Br2F
Peso molecular (g/mol) 253.896
Número MDL MFCD00061119
Clave InChI ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-5-fluorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
Densidad 2.018
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.577
Cantidad 25 g
Beilstein 2353462
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.91
Porcentaje de pureza ≥98%