Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10406622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10406622 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10406622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1435-51-4
Fórmula molecular C6H3Br2F
Peso molecular (g/mol) 253.896
Número MDL MFCD00061119
Clave InChI ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-5-fluorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromo-5-fluorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 2.0180g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal Br2C6H3F
Índice de refracción 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.9
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid