Learn More
1,3-Dibromo-2-cloro-5-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437056 25 g 25 g
11427056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25376.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179897-90-6
Fórmula molecular C6H2Br2ClF
Peso molecular (g/mol) 288.34
Número MDL MFCD00061122
Clave InChI PZKDJJMHRYNBOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene, 2,6-dibromo-4-fluorochlorobenzene, 2-chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene, 4-chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, benzene, 1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro, pubchem3411, acmc-1c9lw, 2,6-dibromo-4-fluoro-1-chlorobenzene, benzene,1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro
PubChem CID 2724604
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-2-cloro-5-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Br)=C(Cl)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Punto de fusión 84°C to 87°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene