Learn More
1,3-Ciclooctadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358475 25 g 25 g
11348475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10516.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1700-10-3 | C8H12 | 108.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1700-10-3
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.18
Número MDL MFCD00001751
Clave InChI RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Sinónimo 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
PubChem CID 299882
Nombre IUPAC (1Z,3Z)-cicloocta-1,3-dieno
SMILES C1CC\C=C/C=C\C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclooctadiene
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.869
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.493
Cantidad 25 g
Número UN UN2520
Beilstein 1901033
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Cyclooctadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Cyclooctadiene