Learn More
1,3-Ciclooctadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348475 5 g 5 g
11358475 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10516.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1700-10-3 | C8H12 | 108.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1700-10-3
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.18
Número MDL MFCD00001751
Clave InChI RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Sinónimo 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
PubChem CID 299882
Nombre IUPAC (1Z,3Z)-cicloocta-1,3-dieno
SMILES C1CC\C=C/C=C\C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclooctadiene
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.869
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.493
Cantidad 5 g
Número UN UN2520
Beilstein 1901033
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 97%