Learn More
1,3-Ciclohexadieno, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10365790 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10365790 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10487480 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10500021 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365790 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 111100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-57-4
Fórmula molecular C6H8
Peso molecular (g/mol) 80.13
Número MDL MFCD00001532
Clave InChI MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
Nombre IUPAC ciclohexa-1,3-dieno
SMILES C1CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexadiene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -98.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 80.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4730 to 1.4760
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Estabilizante 0.1% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido