Learn More
1,3-Ciclohexadieno, 96 %, estable con 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413997 25 g 25 g
11403997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19394.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ciclohexadieno se utiliza como donante de hidrógeno en la hidrogenación por transferencia. Se utiliza en la conversión a benceno. Es útil en el estudio de la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con metanol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-57-4
Fórmula molecular C6H8
Peso molecular (g/mol) 80.13
Número MDL MFCD00001532
Clave InChI MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
Nombre IUPAC ciclohexa-1,3-dieno
SMILES C1CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexadiene
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHT
Punto de fusión -89°C
Densidad 0.847
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −8°C (−144°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.474
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 506024
Información de solubilidad Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.13
Porcentaje de pureza 96%