Learn More
1-(3-Cloro-5-trifluorometil-2-piridil)homopiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469400 5 g 5 g
11459400 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50263.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 231953-40-5 | C11H13ClF3N3 | 279.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 231953-40-5
Fórmula molecular C11H13ClF3N3
Peso molecular (g/mol) 279.69
Número MDL MFCD00238856
Clave InChI PKKLERQDFWUWNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl homopiperazine, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, acmc-20ap02, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane
PubChem CID 735734
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]-1,4-diazepina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
Punto de ebullición 128°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.69
Porcentaje de pureza 98%