Learn More
1-(3-Bromo-2-fluorofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15422049 250 mg 250 miligramos
15402049 1 g 1 g
15412049 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15422049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64736.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1221715-80-5
Fórmula molecular C8H8BrFO
Peso molecular (g/mol) 219.05
Número MDL MFCD16140247
Clave InChI QFVPIDFXSBXICP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethanol, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl ethanol, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-ol, 3-bromo-2-fluoro-alpha-methylbenzenemethanol
PubChem CID 53484284
Nombre IUPAC 1-(3-bromo-2-fluorofenil)etanol
SMILES CC(O)C1=C(F)C(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza 98%