Learn More
1-(3-Aminopropil)-4-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351737 25 g 25 g
11331737 1 g 1 g
11341737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04876.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4572-03-6 | C8H19N3 | 157.26 g/mol
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine is used as a precursor in organic synthesis for the preparation of furan-2-carboxylic acid [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(3-aminopropil)-4-metilpiperazina se utiliza como precursor en la síntesis orgánica para la preparación de ácido furan-2-carboxílico [3-(4-metil-piperazin-1-il)-propil]-amida al reaccionar con cloruro de furan-2-carbonilo.
Notas
Sensible al aire. Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4572-03-6
Fórmula molecular C8H19N3
Peso molecular (g/mol) 157.26
Número MDL MFCD00014616
Clave InChI RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine
PubChem CID 78328
Nombre IUPAC 3-(4-metilpiperazin-1-il)propan-1-amina
SMILES CN1CCN(CC1)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
Densidad 0.924
Punto de ebullición 113°C to 114°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 105964
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 98%