Learn More
1,3,5-Trifenilbenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489287 250 g 250 g
11479287 50 g 50 g
11469287 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21353.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 612-71-5 | C24H18 | 306.41 g/mol
1,3,5-Triphenylbenzene fluorophore as a selective Cu2+ sensor in aqueous media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoróforo de 1,3,5-trifenilbenceno como sensor selectivo de Cu2+ en medios acuosos.
Solubilidad
La solubilidad en tolueno es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-71-5
Fórmula molecular C24H18
Peso molecular (g/mol) 306.41
Número MDL MFCD00003060
Clave InChI SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylbenzene, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl, s-triphenylbenzene, m-terphenyl, 5'-phenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 5'-phenyl, 5'-phenyl-m-terphenyl, benzene, 1,3,5-triphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,5-diphenyl, unii-408mso5wo3, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 11930
Nombre IUPAC 1,3,5-Trifenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triphenylbenzene
Punto de fusión 172°C to 174°C
Punto de ebullición 460°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.41
Porcentaje de pureza ≥99%