Learn More
1,3,5-Trifenilbenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11479287
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11479287 50 g 50 g
11489287 250 g 250 g
11469287 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11479287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21353.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.45€
    58.65€ / 50 g
    Ahorro 12.80€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 612-71-5 | C24H18 | 306.41 g/mol
1,3,5-Triphenylbenzene fluorophore as a selective Cu2+ sensor in aqueous media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoróforo de 1,3,5-trifenilbenceno como sensor selectivo de Cu2+ en medios acuosos.
Solubilidad
La solubilidad en tolueno es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 612-71-5
Fórmula molecular C24H18
Peso molecular (g/mol) 306.41
Número MDL MFCD00003060
Clave InChI SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylbenzene, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl, s-triphenylbenzene, m-terphenyl, 5'-phenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 5'-phenyl, 5'-phenyl-m-terphenyl, benzene, 1,3,5-triphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,5-diphenyl, unii-408mso5wo3, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 11930
Nombre IUPAC 1,3,5-Trifenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triphenylbenzene
Punto de fusión 172°C to 174°C
Punto de ebullición 460°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.41
Porcentaje de pureza ≥99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.