Learn More
1,3,5-Trimetiladamantan, TRC
Código de producto. 30455209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455209 250 mg -
30457134 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795780250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 707-35-7
Fórmula molecular C13 H22
Peso molecular (g/mol) 178.31
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3,5-trimethyl-, Adamantane, 1,3,5-trimethyl- (7CI,8CI), 1,3,5-Trimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3,5-Trimethyladamantane
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetiladamantano
SMILES CC12CC3CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethyladamantane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22/c1-11-4-10-5-12(2,7-11)9-13(3,6-10)8-11/h10H,4-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1722