Learn More
1,3,5-Trifluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458566 5 g 5 g
11468566 25 g 25 g
11478566 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15984.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 372-38-3 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate. It is also used as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-trifluorobenceno se utilizó en la síntesis de (-)-epicatequina y su 3-O-galato. También se utiliza como intermediario en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-38-3
Fórmula molecular C6H3F3
Peso molecular (g/mol) 132.085
Número MDL MFCD00000333
Clave InChI JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
PubChem CID 9745
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trifluorobenzene
Punto de fusión -7°C to -4°C
Densidad 1.279
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 5 g
Número UN UN2387
Beilstein 1906457
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.09
Porcentaje de pureza ≥98%