Learn More
1,3,5-Trifluorobenzene, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10337560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10mL; Glass bottle
Código de producto.
10337560 10mL; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10337560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188430100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trifluorobenzene
CAS 372-38-3
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.27g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3F3
Fórmula lineal C6H3F3
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000333
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, IV, 638
Sinónimo benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
Clave InChI JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)F
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 132.085
PubChem CID 9745
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.08
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Liquid