Learn More
1,3,5-Trietinilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420547 1 g 1 g
11430547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22417.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7567-63-7 | C12H6 | 150.18 g/mol
1,3,5-Triethynylbenzene is used as the carbon precursor for graphene synthesis on rhodium. It is also used as a connecting unit for various transition metal building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-trietinilbenceno se utiliza como precursor del carbono para la síntesis de grafeno a partir de rodio. También se utiliza como unidad de conexión para diferentes compuestos básicos de metales de transición.
Solubilidad
Soluble en metanol. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7567-63-7
Fórmula molecular C12H6
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00068621
Clave InChI ZDRMMTYSQSIGRY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139048
Nombre IUPAC 1,3,5-trietinilbenceno
SMILES C#CC1=CC(=CC(=C1)C#C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triethynylbenzene
Punto de fusión 105°C to 107°C
Densidad 1.05
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Sinónimo benzene, 1,3,5-triethynyl, benzene,1,3,5-triethynyl, 1,3,5-phenylene-triacetylene, acmc-209ozh, 1,3,5-triethynyl-benzene, 1,3,5-triethynylbenzene, 1,3,5-triethynylbenzene 1g, benzene, 1,3,5-triethynyl-8ci, 9ci
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%