Learn More
1,3,5-Trietilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477378 25 g 25 g
15467378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60875.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 102-25-0 | C12H18 | 162.28 g/mol
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-trietilbenceno se utilizó como plantilla supramolecular para organizar elementos de reconocimiento molecular. También se usó para sintetizar una serie de ligandos de dinucleantes y trinucleantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-25-0
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.28
Número MDL MFCD00009261
Clave InChI WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
PubChem CID 7602
Nombre IUPAC 1,3,5-trietilbenceno
SMILES CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triethylbenzene
Densidad 0.862
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 2039481
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Triethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Triethylbenzene