Learn More
1,3,5-tricloro-2,4,6-trifluorobenceno, 98 %
Código de producto. 11492888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492888 5 g 5 g
11402898 25 g 25 g
11412898 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16864.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319-88-0
Fórmula molecular C6Cl3F3
Peso molecular (g/mol) 235.411
Número MDL MFCD00000587
Clave InChI QPXZZPSKCVNHFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trichlorotrifluorobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2,4,6-trifluoro, sym-trichlorotrifluorobenzene, sym-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluorotrichlorobenzene, 2,4,6-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-trichlorobenzene, acmc-20ap5m, 1,5-trichlorotrifluorobenzene, wln: gr cg eg bf df ff
PubChem CID 67573
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2,4,6-trifluorobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)F)Cl)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Punto de fusión 62°C to 64°C
Punto de ebullición 79°C to 80°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 958307
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.42
Porcentaje de pureza 98%