Learn More
1,3,5,7-Ciclooctatetraeno, 98 %, estab. con 0,1 % de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349779 5 g 5 g
11359779 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22636.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
1,3,5,7-Cyclooctatetraene is used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties. It is also used in liquid state organic dye lasers, as triplet state quencher to reduce dye blinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5,7-ciclooctatetraeno se utiliza en la síntesis de películas altamente orgánicas para superficies de silicio a fin de mejorar sus propiedades químicas y físicas. También se utiliza en láseres de colorante orgánico en estado líquido, como supresor del estado triplete para reducir el parpadeo del colorante.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacenar a −20 °C, lejos de agentes oxidantes, el aire, el calor, la irradiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-20-9
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00004161
Clave InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Sinónimo 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
Nombre IUPAC ciclooctatetraeno
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Nombre de nota stabilized with 0.1% Hydroquinone
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.925
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.537
Cantidad 5 g
Número UN UN2358
Beilstein 2496800
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%