Learn More
1',3',3'-Trimetil-6-hidroxiespiro(2H-1-benzopiran-2,2'-indolina), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617231 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10617231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421920050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)
Nombre de nota 99%
CAS 23001-29-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 150°C
Color De marrón a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H19NO2
Número MDL MFCD00051350
Cantidad 5 g
Sinónimo 1',3',3'-trimethyl-6-hydroxyspiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indoline, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indolin-6-ol, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indolin-6-ol, 1',3',3'-trimethyl, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-2h indol-6-ol, 1',3'-dihydro-1',3',3'-trimethyl, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indole-6-ol, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indol-6-ol, bio2g2, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indoline-6-ol
Clave InChI UHRBDHPBCHWWAG-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C11OC2=CC=C(O)C=C2C=C1
Nombre IUPAC 1',3',3'-trimetilespiro[cromeno-2,2'-indol]-6-ol
Peso molecular (g/mol) 293.37
PubChem CID 90866
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo