Learn More
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, 98.5%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10465661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10465661 250 g Glass bottle 250 g
1 options
Código de producto. 10465661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421942500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-12-7
Fórmula molecular C12H15N
Peso molecular (g/mol) 173.26
Número MDL MFCD00005813
Clave InChI ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-metilideneindol
SMILES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -8.0°C
Color Red
Densidad 0.9860g/mL
Punto de ebullición 106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5760 to 1.5780
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.986
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.