Learn More
1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11449230 50 g 50 g
11459230 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11449230
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16741.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-12-7 | C12H15N | 173.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-12-7
Fórmula molecular C12H15N
Peso molecular (g/mol) 173.259
Número MDL MFCD00005813
Clave InChI ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-metilideneindol
SMILES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.979
Punto de ebullición 247°C to 248°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.578
Cantidad 50 g
Beilstein 131162
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 95%