Learn More
1-(2-Feniletil)-4-(feniletinil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene |
| CAS | 906650-60-0 |
| Punto de fusión | 104°C to 106°C |
| Fórmula molecular | C22H18 |
| Número MDL | MFCD12407075 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-2-phenylethyl-4-phenylethynyl benzene, 1-2-phenylethyl-4-2-phenylethynyl benzene, 4-phenylethynylbibenzyl, 4-phenethyldiphenylacetylene, 4-4-phenethylphenyl ethynyl benzene |
| Clave InChI | GXNVEXGZHSEHNG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-feniletil)-4-(2-feniletilnil)benceno |
| Mostrar más |