Learn More
1-(2-Furilmetil)-1H-pirol-2-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30398895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398895 5 g
30391553 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7015855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13788-32-4
Fórmula molecular C15 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 271.268
Sinónimo 1-Furfuryl-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Furfuryl-2-formylpyrrole, 1-Furfurylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-N-furfurylpyrrole
Nombre IUPAC 5-[(E)-2-nitroetil]-2-fenilmetoxifenol
SMILES Oc1cc(\C=C\[N+](=O)[O-])ccc1OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO4/c17-14-10-12(8-9-16(18)19)6-7-15(14)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17H,11H2/b9-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.084