Learn More
1-(2-Fluorofenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424557 10 g 10 g
15434557 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31900.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una materia prima importante en la síntesis orgánica, los sectores agrícolas y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-26-1
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.157
Número MDL MFCD00014401
Clave InChI SXFYVXSOEBCFLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-fluorophenyl ethanol, 2-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-fluorophenyl ethan-1-ol, o-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluorophenyl methyl carbinol, 2-fluorophenylethanol, 1-m-fluorophenyl ethanol, 1-2'-fluorophenyl ethanol, fluorophenylmethylcarbinol
PubChem CID 123066
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Fluorophenyl)ethanol
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 95%