Learn More
1,2-Difeniletano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477556 500 g 500 g
11457556 25 g 25 g
11467556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14617.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
1,2-Diphenylethane is used as solvent for nitro fibre and in synthesis of other organic chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-difeniletano se utiliza como disolvente para la fibra nitro y en la síntesis de otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en éter y cloroformo
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-29-7
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.27
Número MDL MFCD00004796
Clave InChI QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
Nombre IUPAC 2-feniletilbenceno
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenylethane
Punto de fusión 50°C to 53°C
Densidad 1.013
Punto de ebullición 284°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 508068
Índice Merck 14,1198
Información de solubilidad Soluble in ether, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.27
Porcentaje de pureza ≥98%