Learn More
1,2-Difenilciclopropano, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362736 10 g 10 g
11352736 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08833.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29881-14-9 | C15H14 | 194.277 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29881-14-9
Fórmula molecular C15H14
Peso molecular (g/mol) 194.277
Número MDL MFCD00040875
Clave InChI ZSIYTDQNAOYUNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diphenylcyclopropane, 2-phenylcyclopropyl benzene, 1,2-diphenylcyclopropane, cis + trans, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis, 1,2-diphenylcyclopropane, trans, acmc-1cckp, trans-1,1'-1,2-cyclopropanediyl bisbenzene, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis-, cis, 2-phenylcyclopropyl benzene #, benzene,1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis
PubChem CID 70824
Nombre IUPAC (2-fenilciclopropil)benceno
SMILES C1C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenylcyclopropane
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 1.02
Punto de ebullición 175°C to 177°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 10 g
Beilstein 2043299
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 97%